Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Chloroaniline

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH

EHERC11352000EA 70.7 EUR InStock
EHERC11352000
4-Chloroaniline
4-Chloroaniline


Formule: C₆H₆ClN
MW: 127,57 g/mol
Point d'ébullition: 232 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 69…71 °C
Densité: 1,43 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 120 °C
Numéro MDL: MFCD00007835
Numéro CAS: 106-47-8
ONU: 2018
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,02136
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité