2,6-Dichloro-4-nitroaniline 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2,6-Dichloro-4-nitroaniline
B24283.14 B24283.22 B24283.36
B24283.14EA 25 EUR InStock
B24283.14 B24283.22 B24283.36
2,6-Dichloro-4-nitroaniline 95%
2,6-Dichloro-4-nitroaniline
Purity: 95%
CAS No.: 99-30-9
Molecular Formula: C6H4Cl2N2O2
Formula Weight: 207.02
Odour: Recognizable
Melting Point: 185-192°
Boiling Point: 130°/2mm
Beilstein Reference: 1459581
MDL No.: MFCD00007677
Formule: C₆H₄Cl₂N₂O₂
MW: 207,02 g/mol
Point d'ébullition: 130 °C (2 mmHg)
Point de fusion: 185…192 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007677
Numéro CAS: 99-30-9
EINECS: 202-746-4
ONU: 2237
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité