2-Chloro-4-nitroaniline ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
A16586.0IEA 514 EUR InStock
A16586.0I A16586.30 A16586.0B
2-Chloro-4-nitroaniline ≥98%
2-Chloro-4-nitroaniline
Purity: 98+%
CAS No.: 121-87-9
Molecular Formula: C6H5ClN2O2
Formula Weight: 172.57
Flash Point: 193°(379°F)
Odour: Weak, characteristic
Boiling Point: 320° dec.
Beilstein Reference: 638657
UN No.: 2237
MDL No.: MFCD00007665
Formule: C₆H₅ClN₂O₂
MW: 172,57 g/mol
Point d'ébullition: 320 °C (déc.)
Point de fusion: 106…109 °C
Densité: 1 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 193 °C (379 °F)
Numéro MDL: MFCD00007665
Numéro CAS: 121-87-9
ONU: 2237
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité