Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Chloro-4-nitroaniline

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH

EHERC11452800EA 72.6 EUR InStock
EHERC11452800
2-Chloro-4-nitroaniline
2-Chloro-4-nitroaniline


Formule: C₆H₅ClN₂O₂
MW: 172,57 g/mol
Point d'ébullition: 326 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 105 °C
Densité: 1 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00007665
Numéro CAS: 121-87-9
ONU: 2237
ADR: 6.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité