3-Chloro-2-nitroaniline
Danger
011628-5G 011628-25G
FLUO011628-5GEA 0 EUR InStock
FLUO011628-5G FLUO011628-25G
3-Chloro-2-nitroaniline
3-Chloro-2-nitroaniline
Formule: C₆H₅ClN₂O₂
MW: 172,57 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01317803
Numéro CAS: 59483-54-4
EINECS: 261-782-9
ONU: 2237
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité