5-Chloro-2-nitroaniline ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAC1139-25GEA 29.7 EUR InStock
TCIAC1139-25G TCIAC1139-250G
5-Chloro-2-nitroaniline ≥99.0% (par GC)
5-Chloro-2-nitroaniline
Formule: C₆H₅ClN₂O₂
MW: 172,57 g/mol
Point de fusion: 123…126 °C
Numéro MDL: MFCD00007776
Numéro CAS: 1635-61-6
ONU: 2237
ADR: 6.1,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/83/95/28938395.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 127.0 to 129.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité