4-Chloro-2-nitroaniline ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
A18143.0BEA 501 EUR InStock
A18143.0B A18143.0I A18143.30
4-Chloro-2-nitroaniline ≥98%
4-Chloro-2-nitroaniline
Purity: 98%
CAS No.: 89-63-4
Molecular Formula: C6H5ClN2O2
Formula Weight: 172.57
Flash Point: 191°(375°F)
Odour: Weak, characteristic
Beilstein Reference: 512436
UN No.: 2237
MDL No.: MFCD00007836
Formule: C₆H₅ClN₂O₂
MW: 172,57 g/mol
Point de fusion: 114…118 °C
Densité: 1,37
Point d'éclair: 191 °C (375 °F)
Numéro MDL: MFCD00007836
Numéro CAS: 89-63-4
ONU: 2237
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité