4-Chloro-2-nitroaniline
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC11453000EA 72.6 EUR InStock
EHERC11453000
4-Chloro-2-nitroaniline
4-Chloro-2-nitroaniline
Formule: C₆H₅ClN₂O₂
MW: 172,57 g/mol
Point de fusion: 116…119 °C
Densité: 1,37 g/cm³ (20 °C) (anhydr.)
Numéro MDL: MFCD00007836
Numéro CAS: 89-63-4
ONU: 2237
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité