2-Chloro-4,6-dinitroaniline ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 6-Chloro-2,4-dinitroaniline
B24379.22EA 34.3 EUR InStock
B24379.22 B24379.36
2-Chloro-4,6-dinitroaniline ≥97%
2-Chloro-4,6-dinitroaniline
Purity: 97%
CAS No.: 3531-19-9
Molecular Formula: C6H4ClN3O4
Formula Weight: 217.57
Melting Point: 153-155°
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00007147
Formule: C₆H₄ClN₃O₄
MW: 217,57 g/mol
Point de fusion: 153…155 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007147
Numéro CAS: 3531-19-9
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité