2-Chloro-4,6-dinitroaniline
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Synonyms: 6-Chloro-2,4-dinitroaniline
EHERC11405200EA 70.7 EUR InStock
EHERC11405200
2-Chloro-4,6-dinitroaniline
2-Chloro-4,6-dinitroaniline
Formule: C₆H₄ClN₃O₄
MW: 217,57 g/mol
Point de fusion: 248 °C
Numéro MDL: MFCD00007147
Numéro CAS: 3531-19-9
ONU: 2237
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité