2,4-Dichloro-5-isopropoxyaniline ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L18371.06EA 285 EUR InStock
L18371.06 L18371.03
2,4-Dichloro-5-isopropoxyaniline ≥98%
2,4-Dichloro-5-isopropoxyaniline
Purity: 98%
CAS No.: 41200-96-8
Molecular Formula: C9H11Cl2NO
Formula Weight: 220.11
Melting Point: 40-44°
Boiling Point: 110-112°/0.2mm
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00974411
Formule: C₉H₁₁Cl₂NO
MW: 220,1 g/mol
Point d'ébullition: 110…112 °C (0,2 mmHg)
Point de fusion: 40…44 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00974411
Numéro CAS: 41200-96-8
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité