Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,2-Dichloro-4-nitrobenzène

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH

EHERC12433400EA 85.6 EUR InStock
EHERC12433400
1,2-Dichloro-4-nitrobenzène
1,2-Dichloro-4-nitrobenzène


Formule: C₆H₃Cl₂NO₂
MW: 192 g/mol
Point d'ébullition: 256 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 38…41 °C
Densité: 1,4558 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00007207
Numéro CAS: 99-54-7
ONU: 1578
ADR: 6.1,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité