1,3-Dichloro-4-nitrobenzène
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC12432400EA 67 EUR InStock
EHERC12432400
1,3-Dichloro-4-nitrobenzène
1,3-Dichloro-4-nitrobenzène
Formule: C₆H₃Cl₂NO₂
MW: 192 g/mol
Point d'ébullition: 258 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 28…31 °C
Densité: 1,51 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00007071
Numéro CAS: 611-06-3
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité