Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,4-Dichloro-2-nitrobenzène

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH

EHERC12432500EA 67 EUR InStock
EHERC12432500
1,4-Dichloro-2-nitrobenzène
1,4-Dichloro-2-nitrobenzène


Formule: C₆H₃Cl₂NO₂
MW: 192 g/mol
Point d'ébullition: 267 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 52…54 °C
Densité: 1,704 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00007074
Numéro CAS: 89-61-2
ONU: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité