1-Chloro-2-nitrobenzène ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A15403.0B A15403.0I A15403.30
A15403.0BEA 68.8 EUR InStock
A15403.0B A15403.0I A15403.30
1-Chloro-2-nitrobenzène ≥99%
1-Chloro-2-nitrobenzène
Purity: 99%
CAS No.: 88-73-3
Molecular Formula: C6H4ClNO2
Formula Weight: 157.56
Flash Point: 126°(258°F)
Melting Point: 31-34°
Boiling Point: 245-246°
Beilstein Reference: 509273
Merck Reference: 14,2151
UN No.: 1578
MDL No.: MFCD00007061
Formule: C₆H₄ClNO₂
MW: 157,56 g/mol
Point d'ébullition: 245…246 °C
Point de fusion: 31…34 °C
Densité: 1.348
Point d'éclair: 126 °C (258 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007061
Numéro CAS: 88-73-3
EINECS: 201-854-9
ONU: 1578
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,2151
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité