1-Chloro-4-nitrobenzène ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A15396.30 A15396.0B A15396.0I
A15396.30EA 36.4 EUR InStock
A15396.30 A15396.0B A15396.0I
1-Chloro-4-nitrobenzène ≥98%
1-Chloro-4-nitrobenzène
Purity: 98+%
CAS No.: 100-00-5
Molecular Formula: C6H4ClNO2
Formula Weight: 157.56
Flash Point: 127°(260°F)
Melting Point: 82-86°
Boiling Point: 238-242°
Beilstein Reference: 508691
Merck Reference: 14,2151
UN No.: 1578
MDL No.: MFCD00007285
Formule: C₆H₄ClNO₂
MW: 157,56 g/mol
Point d'ébullition: 238…242 °C
Point de fusion: 82…86 °C
Densité: 1.515
Point d'éclair: 127 °C (260 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007285
Numéro CAS: 100-00-5
EINECS: 202-809-6
ONU: 1578
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,2151
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité