Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Chloro-4-nitrobenzène

Fournisseur: Merck


8.06233.0100EA 0 EUR InStock
8.06233.9999 8.06233.0100
1-Chloro-4-nitrobenzène
1-Chloro-4-nitrobenzène


Formule: C₆H₄ClNO₂
MW: 157,56 g/mol
Point d'ébullition: 239 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 83 °C
Densité: 1,52 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 127 °C
Numéro MDL: MFCD00007285
Numéro CAS: 100-00-5
ONU: 1578
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,02170
Commander maintenant


 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité