Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-Nitro-1,2,4-trichlorobenzène

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Synonyms: 2,4,5-Trichloronitrobenzène1,2,4-Trichloro-5-nitrobenzène1-Nitro-2,4,5-trichlorobenzène

EHERC17762400EA 53.9 EUR InStock
EHERC17762400
5-Nitro-1,2,4-trichlorobenzène
5-Nitro-1,2,4-trichlorobenzène


Formule: C₆H₂Cl₃NO₂
MW: 226,45 g/mol
Point d'ébullition: 288 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 59 °C
Densité: 1,79 g/cm³ (22 °C)
Numéro MDL: MFCD00007072
Numéro CAS: 89-69-0
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité