1,2,3-Trichloro-5-nitrobenzène ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
B21511.14EA 149 EUR InStock
B21511.14
1,2,3-Trichloro-5-nitrobenzène ≥97%
1,2,3-Trichloro-5-nitrobenzène
Purity: 97%
CAS No.: 20098-48-0
Molecular Formula: C6H2Cl3NO2
Formula Weight: 226.45
Melting Point: 68-71°
Beilstein Reference: 2505480
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00061096
Formule: C₆H₂Cl₃NO₂
MW: 226,45 g/mol
Point de fusion: 68…71 °C
Densité: 1,807 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00061096
Numéro CAS: 20098-48-0
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité