2-Chloro-5-nitroanisole
Synonyms: 1-Chloro-2-methoxy-4-nitrobenzene
003636-25G 003636-100G
FLUO003636-25GEA 0 EUR InStock
FLUO003636-25G FLUO003636-100G
2-Chloro-5-nitroanisole
2-Chloro-5-nitroanisole
Formule: C₇H₆ClNO₃
MW: 187,58 g/mol
Numéro MDL: MFCD00079739
Numéro CAS: 1009-36-5
EINECS: 213-768-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité