4-Chloro-3-nitrophénol ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L10108.06 L10108.14
L10108.06EA 45.6 EUR InStock
L10108.06 L10108.14
4-Chloro-3-nitrophénol ≥99%
4-Chloro-3-nitrophénol
Purity: 99%
CAS No.: 610-78-6
Molecular Formula: C6H4ClNO3
Formula Weight: 173.56
Odour: Characteristic
Melting Point: 124-129°
Beilstein Reference: 2094546
MDL No.: MFCD00043546
Formule: C₆H₄ClNO₃
MW: 173,56 g/mol
Point de fusion: 124…129 °C
Densité: 1 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00043546
Numéro CAS: 610-78-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité