4-Chloro-3-nitrophénol
Attention
013480-25G 013480-5G
FLUO013480-25GEA 0 EUR InStock
FLUO013480-25G FLUO013480-5G
4-Chloro-3-nitrophénol
4-Chloro-3-nitrophénol
Formule: C₆H₄ClNO₃
MW: 173,56 g/mol
Point de fusion: 125…128 °C
Densité: 1 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00043546
Numéro CAS: 610-78-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité