4-Chloro-2-nitrophénol, (max. 10% H₂O) ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A18150.14EA 31.9 EUR InStock
A18150.14 A18150.22
4-Chloro-2-nitrophénol, (max. 10% H₂O) ≥98%
4-Chloro-2-nitrophénol
Purity: 98%
CAS No.: 89-64-5
Molecular Formula: C6H4ClNO3
Formula Weight: 173.56
Melting Point: 85-88°
Beilstein Reference: 2048031
Formule: C₆H₄ClNO₃
MW: 173,56 g/mol
Point de fusion: 85…88 °C
Numéro MDL: MFCD00007113
Numéro CAS: 89-64-5
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité