1-Chloro-2,4-dinitrobenzène
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC11405500EA 67 EUR InStock
EHERC11405500
1-Chloro-2,4-dinitrobenzène
1-Chloro-2,4-dinitrobenzène
Formule: C₆H₃ClN₂O₄
MW: 202,55 g/mol
Point d'ébullition: 315 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 52…54 °C
Densité: 1,7 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 194 °C
Numéro MDL: MFCD00007075
Numéro CAS: 97-00-7
ONU: 3441
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,02155
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité