Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,6-Dichloroanisole

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH

EHERC12332600EA 74.4 EUR InStock
EHERC12332600
2,6-Dichloroanisole
2,6-Dichloroanisole


Formule: C₇H₆Cl₂O
MW: 177,03 g/mol
Point d'ébullition: 56 °C (0,8 mmHg)
Point de fusion: 10,1 °C
Densité: 1,291 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00000575
Numéro CAS: 1984-65-2
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité