2,4-Dichloroanisole ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
B20042.06EA 46.3 EUR InStock
B20042.06 B20042.14 B20042.22
2,4-Dichloroanisole ≥99%
2,4-Dichloroanisole
Formule: C₇H₆Cl₂O
MW: 177,03 g/mol
Point d'ébullition: 125 °C (10 mmHg)
Point de fusion: 24…27 °C
Densité: 1,288
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00044772
Numéro CAS: 553-82-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité