2-Chloroanisole ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L06952.18EA 76.5 EUR InStock
L06952.18 L06952.30
2-Chloroanisole ≥98%
2-Chloroanisole
Formule: C₇H₇ClO
MW: 142,58 g/mol
Point d'ébullition: 194…196 °C
Point de fusion: –27 °C
Densité: 1,123
Point d'éclair: 76 °C (168 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000557
Numéro CAS: 766-51-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité