3-Chloroanisole ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Chloro-3-methoxybenzene
A17327.18 A17327.30
A17327.18EA 64.1 EUR InStock
A17327.18 A17327.30
3-Chloroanisole ≥98%
3-Chloroanisole
Purity: 98+%
CAS No.: 2845-89-8
Molecular Formula: C7H7ClO
Formula Weight: 142.59
Flash Point: 73°(163°F)
Refractive Index: 1.5360
Boiling Point: 192-194°
Beilstein Reference: 2041497
MDL No.: MFCD00000591
Formule: C₇H₇ClO
MW: 142,58 g/mol
Point d'ébullition: 192…194 °C
Densité: 1.168
Point d'éclair: 73 °C (163 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000591
Numéro CAS: 2845-89-8
EINECS: 220-642-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité