4-Chloroanisole 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO170151000EA 136 EUR InStock
ACRO170151000 ACRO170150250
4-Chloroanisole 99%
4-Chloroanisole
Formule: C₇H₇ClO
MW: 142,58 g/mol
Point d'ébullition: 198…202 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –18 °C
Densité: 1,16 g/cm³
Point d'éclair: 78 °C
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00000616
Numéro CAS: 623-12-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation +220° to +235° (20°C, 589 nm) (c=1, H2O)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité