4-Chloroanisole ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A11377.18 A11377.30
A11377.18EA 44.4 EUR InStock
A11377.18 A11377.30
4-Chloroanisole ≥99%
4-Chloroanisole
Purity: 99%
CAS No.: 623-12-1
Molecular Formula: C7H7ClO
Formula Weight: 142.59
Flash Point: 78°(172°F)
Refractive Index: 1.5350
Melting Point: -18°
Boiling Point: 198-200°
Beilstein Reference: 1858901
MDL No.: MFCD00000616
Formule: C₇H₇ClO
Point d'ébullition: 198…200 °C
Point de fusion: –18 °C
Densité: 1.170
Point d'éclair: 78 °C (172 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000616
Numéro CAS: 623-12-1
EINECS: 210-772-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité