Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,3,6-Trichloroanisole

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH

EHERC17713600EA 91.2 EUR InStock
EHERC17713600
2,3,6-Trichloroanisole
2,3,6-Trichloroanisole


Formule: C₇H₅Cl₃O
MW: 211,47 g/mol
Point d'ébullition: 227 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 45 °C
Densité: 1,42 g/cm³ (20 °C)
Numéro CAS: 50375-10-5
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité