2-(4-Chlorophénoxy)éthanol ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A14508.14EA 96.3 EUR InStock
A14508.14 A14508.06
2-(4-Chlorophénoxy)éthanol ≥98%
2-(4-Chlorophénoxy)éthanol
Purity: 98+%
CAS No.: 1892-43-9
Molecular Formula: C8H9ClO2
Formula Weight: 172.61
Refractive Index: 1.5510
Melting Point: 30°
Boiling Point: 135-136°/6mm
Beilstein Reference: 1365684
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00014036
Formule: C₈H₉ClO₂
MW: 172,61 g/mol
Point d'ébullition: 135…136 °C (6 mmHg)
Point de fusion: 30 °C
Densité: 1,2515 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014036
Numéro CAS: 1892-43-9
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité