Électrodes pH combinées, ProcessLine
Fournisseur: SI Analytics
ProcessLine
SCOI285114605EA 518 EUR InStock
SCOI285114605 SCOI285113515 SCOI285114525 662-1694 662-1693 SCOI285114565 662-1692 SCOI285114685 SCOI285114520 662-1691 662-1698 662-1697 662-1696 SCOI285114440 SCOI285114560 662-1695 SCOI285114570 SCOI285113505 SCOI285114515 SCOI285114635 SCOI285114555 SCOI285114510 SCOI285114630 SCOI285114430 SCOI285114680 662-1711 SCOI285114480 662-1710 SCOI285114505 SCOI285114625 SCOI285113535 SCOI285113575 SCOI285114620 SCOI285114660 662-1702 662-1701 SCOI285114470 662-1700 662-1706 662-1705 662-1704 662-1703 662-1709 662-1708 662-1707 SCOI285113605 SCOI285114615 SCOI285113525 SCOI285114535 SCOI285114655 SCOI285113565 SCOI285114610 SCOI285114575 SCOI285114530 SCOI285114650 SCOI285114450 SCOI285114580 662-1699
Électrodes pH combinées, ProcessLine
Électrodes Électrodes pH
Ces électrodes sont des capteurs à faible maintenance destinés aux applications de processus ultra-résistants de l'industrie chimique. Ils sont parfaitement adaptés aux milieux de mesure ayant une force ionique extrême (eau d'alimentation de chaudières ou saumure), ainsi que dans les milieux contenant des acides et des alcalis très oxydants.
  • Électrodes avec peu de maintenance: inutile de rajouter des électrolytes ou d'installer une commande complexe de séquence de pression
  • Diaphragmes à micro-trous empêchant l'encrassement ou le blocage de l'électrode de référence
  • Électrolyte Duralid avec haute teneur en KCl combinant très longue durée de vie et mesures rapides et stables
  • Membrane de verre H éprouvée avec très peu d'erreurs aux alcalis et forme sphérique optimisée
  • Coussin intégré de compensation de la pression
PL9× models
Reference system: RheoLid electrolyte with KCI storage rings
Diaphragm: PTFE
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité