2,3-Dichlorophénol ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
B22943.36EA 292 EUR InStock
B22943.36 B22943.14 B22943.22
2,3-Dichlorophénol ≥98%
2,3-Dichlorophénol
Purity: 98+%
CAS No.: 576-24-9
Molecular Formula: C6H4Cl2O
Formula Weight: 163.00
Flash Point: 115°(239°F)
Odour: Phenol-like
Boiling Point: 206°
Beilstein Reference: 2043615
UN No.: 2020
MDL No.: MFCD00002160
Formule: C₆H₄Cl₂O
MW: 163 g/mol
Point d'ébullition: 206 °C
Point de fusion: 57…60 °C
Densité: 1,4 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 115 °C (239 °F)
Numéro MDL: MFCD00002160
Numéro CAS: 576-24-9
ONU: 2020
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité