L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Wash bottles, wide neck, with printed name, LaboPlast®
Fournisseur: BURKLE
0310-3050 0310-3054 0310-3053 0310-3052 0310-3055 0310-3051
BURK0310-3050EA 15.6 EUR InStock
BURK0310-3050 BURK0310-3054 BURK0310-3053 BURK0310-3052 BURK0310-3055 BURK0310-3051
Wash bottles, wide neck, with printed name, LaboPlast®
Flacons Pissettes
LDPE yellow transparent with light protection.
  • Safe filling due to wide-necked opening
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
Wash bottle with medium overprint as well as hazard and safety instructions (health statements/physical statements) based on the GHS system with substance name in German, English, French and Spanish, GHS pictograms and CAS number.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité