2,3-Dichlorophénol
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC12450000EA 70.7 EUR InStock
EHERC12450000
2,3-Dichlorophénol
2,3-Dichlorophénol
Formule: C₆H₄Cl₂O
MW: 163 g/mol
Point d'ébullition: 206 °C (13 hPa)
Point de fusion: 57…58 °C
Densité: 1,4 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 115 °C
Numéro MDL: MFCD00002160
Numéro CAS: 576-24-9
ONU: 2020
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité