Erlenmeyer flasks, narrow neck, with baffles
Fournisseur: SciLabware
1134/08 1134/10 1134/12 1134/14
214-0242EA 118 EUR InStock
214-0242 214-0243 214-0244 214-0245
Erlenmeyer flasks, narrow neck, with baffles
Ballons Flacons Erlenmeyers
Baffled erlenmeyer flasks, PYREX® borosilicate glass, ideal for use in the preparation of cultures. Exhibits four baffle indents to provide optimal and consistent agitation with white labelling area.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité