2,6-Dichlorophénol 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
113590010 113590250 113591000
ACRO113590010EA 381 EUR InStock
ACRO113590010 ACRO113590250 ACRO113591000
2,6-Dichlorophénol 99%
2,6-Dichlorophénol
Formule: C₆H₄Cl₂O
MW: 163 g/mol
Point d'ébullition: ∼219 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 65…68 °C
Densité: 1,653 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002176
Numéro CAS: 87-65-0
EINECS: 201-761-3
ONU: 2020
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,03099
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 65 to 68 °C
GC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité