Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,6-Dichlorophénol

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH

EHERC12453000EA 45.9 EUR InStock
EHERC12453000
2,6-Dichlorophénol
2,6-Dichlorophénol


Formule: C₆H₄Cl₂O
MW: 163 g/mol
Point d'ébullition: ∼219 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 68 °C
Densité: 1,653 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00002176
Numéro CAS: 87-65-0
ONU: 2020
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,03099
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité