2,4-Dichlorophénol
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC12451000EA 47.8 EUR InStock
EHERC12451000
2,4-Dichlorophénol
2,4-Dichlorophénol
Formule: C₆H₄Cl₂O
MW: 163 g/mol
Point d'ébullition: 210 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 40…41 °C
Densité: 1,4 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 114 °C
Numéro MDL: MFCD00002169
Numéro CAS: 120-83-2
ONU: 2928
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,03098
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité