2,4-Dichlorophénol pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.03774.0100 8.03774.0500
8.03774.0100EA 37.1 EUR InStock
8.03774.0100 8.03774.0500
2,4-Dichlorophénol pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
2,4-Dichlorophénol
Formule: C₆H₄Cl₂O
Point d'ébullition: 210 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 40…41 °C
Densité: 1.4 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 114 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002169
Numéro CAS: 120-83-2
EINECS: 204-429-6
ONU: 2020
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,03098
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 4.5 g/l (20 °C)
Melting Point 40 - 43 °C
Molar Mass 163 g/mol
Boiling Point 209 - 211 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.3 hPa (50 °C)
Flash Point 114 °C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité