Adapters for distilling receivers, bent, straight
Fournisseur: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
05285106 05285108
271-2533EA 54.7 EUR InStock
271-2533 LENZ05285108
Adapters for distilling receivers, bent, straight
Composants de distillation Adaptateurs de distillation
DURAN®, borosilicate glass.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
Straight adapters, with two NS sockets, vacuum connection: GL 18.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité