Metal trays for histology
Fournisseur: KARTELL
2923 2924
KART2923EA 96.2 EUR InStock
KART2923 KART2924
Metal trays for histology
Moules Moules pour l'histologie
Made of stainless steel for easy removal of paraffin inclusions: they allow a precise location of the specimen into the paraffin.
Conditionnement: Packed in bags of 10 pieces.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité