Distributors for distilling receivers, Bredt
Fournisseur: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
05285204 05285202
271-2542EA 112 EUR InStock
271-2542 271-2541
Distributors for distilling receivers, Bredt
Composants de distillation Receveurs de distillation
DURAN®, borosilicate glass.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
Distributors with four cones NS 14/23, for round bottom flasks up to 250 ml volume.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité