Buckets, Round, PP
Fournisseur: BURKLE
2306-1012 2306-1015
BURK2306-1012EA 64.4 EUR InStock
BURK2306-1012 BURK2306-1015
Buckets, Round, PP
Godets
Made of PP, translucent.
  • With handle
  • With spout
  • With contents scale, graduation 1000 ml
  • Sterilisable
Bucket for transporting, decanting and mixing. Safe emptying with wide spout.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité