3,5-Dichlorophénol 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
113610100 113610500
ACRO113610100EA 93.3 EUR InStock
ACRO113610100 ACRO113610500
3,5-Dichlorophénol 99%
3,5-Dichlorophénol
Formule: C₆H₄Cl₂O
Point d'ébullition: 233 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 64…68 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002259
Numéro CAS: 591-35-5
EINECS: 209-714-9
ONU: 2020
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to light brown Crystalline powder or crystals or crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 64 to 68 °C
GC ≥98.5 %
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité