Flacons à bord roulé, col étroit, DURAN®
Fournisseur: DWK Life Sciences
214612403
391-0025EA 20.7 EUR InStock
391-0025
Flacons à bord roulé, col étroit, DURAN®
Flacons Flacons pour milieux de culture
DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
For sampling and cultivation.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité