Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3,5-Dichlorophénol

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH

EHERC12453500EA 70.7 EUR InStock
EHERC12453500
3,5-Dichlorophénol
3,5-Dichlorophénol


Formule: C₆H₄Cl₂O
MW: 163 g/mol
Point d'ébullition: 233 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 67,8 °C
Numéro MDL: MFCD00002259
Numéro CAS: 591-35-5
ONU: 2020
ADR: 6.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité