Bottles, narrow neck, square, HDPE, with screw caps, LaboPlast®
Fournisseur: BURKLE
0332-0100 0332-1000 0332-0250 0332-0500
BURK0332-0100EA 1.4 EUR InStock
BURK0332-0100 BURK0332-1000 BURK0332-0250 BURK0332-0500
Bottles, narrow neck, square, HDPE, with screw caps, LaboPlast®
Flacons Flacons en plastique
HDPE, transparent.
  • Shatterproof
  • Leakproof
  • Good chemical and temperature resistance
  • Special labelling area for labels or manual lettering
  • Suitable as a disposable bottle
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité