2-Chlorophénol 98+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
180990050 180991000 180995000 180990100 180990025
ACRO180990050EA 32 EUR InStock
ACRO180990050 ACRO180991000 ACRO180995000 ACRO180990100 ACRO180990025
2-Chlorophénol 98+%
2-Chlorophénol
Formule: C₆H₅ClO
Point d'ébullition: 173…175 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 8 °C
Densité: 1.262 g/cm³
Point d'éclair: 63 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002159
Numéro CAS: 95-57-8
EINECS: 202-433-2
ONU: 2021
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,02173
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear light yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5580 to 1.5600 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité